Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin |
| Smeltepunkt | 287,0 °C til 289,0 °C |
| Navn note | 97% |
| Kogepunkt | 430,0 °C |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farvestofindhold | 96,0% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 2% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Alizarin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.