Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin 97%
Artikelnummer. 10448310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448310 100 g Glasflaske 100g
10796161 25 g Glasflaske 25g
10327950 500 g Glasflaske 500g
13418388 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10448310 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 153691000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-48-0
Molekylær formel C14H8O4
Molekylvægt (g/mol) 240.214
MDL nummer MFCD00001201
InChI nøgle RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
IUPAC navn 1,2-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin
Smeltepunkt 287.0°C to 289.0°C
Navn note 97%
Kogepunkt 430.0°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farvestofindhold 96.0% min.
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 240.21
Tab ved tørring 2% max.
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alizarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.