missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alitame Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alitame Hydrate |
| CAS | 99016-42-9 |
| Molekylær formel | 2 C14 H25 N3 O4 S . 5 H2 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide, Thietane, D-alaninamide deriv., Alitame, CP 54802 |
| InChI formel | InChI=1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-11(21)8(15)6-9(18)19)10(20)17-12-13(2,3)22-14(12,4)5;;;;;/h2*7-8,12H,6,15H2,1-5H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1 |
| SMIL | O.O.O.O.O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC1C(C)(C)SC1(C)C.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC2C(C)(C)SC2(C)C |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-4-oxo-4-[[(2R)-1-oxo-1-[(2,2,4,4-tetramethylthietan-3-yl)amino]propan-2-yl]amino]butanoic acid;pentahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 752.938 |
| Formel vægt | 752.366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?