Få mere at vide
MedChemExpress Alisporivir
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.04% |
| CAS | 254435-95-5 |
| Indhold og opbevaring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1216.64 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (82.19 mM) |
| Synonym | Debio-025∣ DEB-025 |