missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alismoxide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458978
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0426

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Alismoxide is a natural product.

Alismoxide is a natural product.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alismoxide
CAS 87701-68-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H26O2
Mængde 10 mg
Synonym (+)-Alismoxide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (130.05 mM)
SMIL O[C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@](O)(C)CCC(C(C)C)=C[C@]12[H]
Molekylvægt (g/mol) 238.37
Formel vægt 238.37
Procent renhed 96.01%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.