missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aliskiren Hemifumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aliskiren Hemifumarate |
| CAS | 173334-58-2 |
| Molekylær formel | 2 C30 H53 N3 O6 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (alphaS,gammaS,deltaS,zetaS)-delta-Amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-gamma-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-alpha,zeta-bis(1-methylethyl)benzeneoctanamide (2E)-2-butenedioate (2:1), Benzeneoctanamide, delta-amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-γ-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-alpha,zeta-bis(1-methylethyl)-, (alphaS,gammaS,deltaS,zetaS)-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Benzeneoctanamide, delta-amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-gamma-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-alpha,zeta-bis(1-methylethyl)-, [alphaS-(alphaR*,gammaR*,deltaR*,zetaR*)]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Aliskiren fumarate, Aliskiren hemifumarate |
| InChI formel | InChI=1S/2C30H53N3O6.C4H4O4/c2*1-19(2)22(14-21-10-11-26(38-8)27(15-21)39-13-9-12-37-7)16-24(31)25(34)17-23(20(3)4)28(35)33-18-30(5,6)29(32)36;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*10-11,15,19-20,22-25,34H,9,12-14,16-18,31H2,1-8H3,(H2,32,36)(H,33,35);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/t2*22-,23-,24-,25-;/m00./s1 |
| SMIL | COCCCOc1cc(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(=O)N)C(C)C)ccc1OC.COCCCOc2cc(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(=O)N)C(C)C)ccc2OC.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-4-hydroxy-7-[[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl]-8-methyl-2-propan-2-ylnonanamide;(E)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 1219.59 |
| Formel vægt | 1218.7978 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?