missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aliskiren hemifumarate, MedChemExpress
Beskrivelse
Aliskiren (CGP 60536
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aliskiren hemifumarate |
| CAS | 173334-58-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C64H110N6O16 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CGP 60536 hemifumarateCGP60536B hemifumarateSPP 100 hemifumarate |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (41.00 mM) |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C(O)=O.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@@H](C(C)C)CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1)N)O)C(C)C.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@H](C(C)C)C[C@H](O)[C@@H](N)C[C@@H](C(C)C)CC2=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1219.59 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?