Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aliskiren hemifumarat
Artikelnummer. 16594244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16594244 1 g -
16504254 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463790010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 173334-58-2 | C64H110N6O16 | 1219.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173334-58-2
Molekylær formel C64H110N6O16
Molekylvægt (g/mol) 1219.61
InChI nøgle KLRSDBSKUSSCGU-KRQUFFFQSA-N
IUPAC navn (2E)-but-2-endisyre; bis((2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoyl-2,2-dimethylethyl)-4-hydroxy-7-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamid)
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aliskiren hemifumarate
Mængde 1 g
Formel vægt 1219.6