Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Aliskiren hemifumarate
Mængde:
10 mg
50 mg
Description
Aliskiren hemifumarate is a potent renin inhibitor (IC50 = 0.6 and 80 nM for human and rat respectively). Exhibits selectivity for renin over a range of other aspartic proteinases (>5000 nM). Lowers blood pressure in a hypertensive rodent model. Orally active.
Spécification
Spécification
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | Aliskiren hemifumarate |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 609.83 |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu