missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Aliskiren hemifumarate

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
Aliskiren hemifumarate is a potent renin inhibitor (IC50 = 0.6 and 80 nM for human and rat respectively). Exhibits selectivity for renin over a range of other aspartic proteinases (>5000 nM). Lowers blood pressure in a hypertensive rodent model. Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | Aliskiren hemifumarate |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 609.83 |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion