Få mere at vide
Aliquat∣r 336 TG
Artikelnummer. 11443477
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443477 500 mL 500ml
11433477 100 mL 100ml
11453477 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17247.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 63393-96-4 | C25H54ClN | 404.16 g/mol
Aliquat 336 anvendes i vid udstrækning som en faseoverførselskatalysator til den katalytiske oxidation af cyclohexen til 1,6-hexandisyre. Det er involveret i den totale syntese af Manzamine A. Det tjener som et antistatisk middel til tekstilstoffer og tæpper. Det finder anvendelse i spildevandsbehandling for at kontrollere skumdannelse. Det har en stor anvendelse som metalekstraktionsreagens til cadmium, zink, jern og sjældne jordarters metaller. Det bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af methylphenylether ud fra natriumphenolat med methylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Aliquat 336 anvendes i vid udstrækning som en faseoverførselskatalysator til den katalytiske oxidation af cyclohexen til 1,6-hexandisyre. Det er involveret i den totale syntese af Manzamine A. Det tjener som et antistatisk middel til tekstilstoffer og tæpper. Det finder anvendelse i spildevandsbehandling for at kontrollere skumdannelse. Det har en stor anvendelse som metalekstraktionsreagens til cadmium, zink, jern og sjældne jordarters metaller. Det bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af methylphenylether ud fra natriumphenolat med methylbromid.
Opløselighed
Blandbar med benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63393-96-4
Molekylær formel C25H54ClN
MDL nummer MFCD00011862
InChI nøgle XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
IUPAC navn methyl(trioctyl)azanium;chlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aliquat 336
Mængde 500 mL
FN nummer UN2810
SMIL [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 404.16
Formel vægt 404.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aliquat 336 TG
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-