Få mere at vide
Aliquat∣r 336 TG
Beskrivelse
Aliquat 336 anvendes i vid udstrækning som en faseoverførselskatalysator til den katalytiske oxidation af cyclohexen til 1,6-hexandisyre. Det er involveret i den totale syntese af Manzamine A. Det tjener som et antistatisk middel til tekstilstoffer og tæpper. Det finder anvendelse i spildevandsbehandling for at kontrollere skumdannelse. Det har en stor anvendelse som metalekstraktionsreagens til cadmium, zink, jern og sjældne jordarters metaller. Det bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af methylphenylether ud fra natriumphenolat med methylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aliquat 336 anvendes i vid udstrækning som en faseoverførselskatalysator til den katalytiske oxidation af cyclohexen til 1,6-hexandisyre. Det er involveret i den totale syntese af Manzamine A. Det tjener som et antistatisk middel til tekstilstoffer og tæpper. Det finder anvendelse i spildevandsbehandling for at kontrollere skumdannelse. Det har en stor anvendelse som metalekstraktionsreagens til cadmium, zink, jern og sjældne jordarters metaller. Det bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af methylphenylether ud fra natriumphenolat med methylbromid.
Opløselighed
Blandbar med benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aliquat 336 |
| Tæthed | 0.88 |
| Kogepunkt | >240 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4465 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2810 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Blandet med benzen og kloroform. |
| SMIL | CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Cl-] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aliquat 336 TG
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-