Få mere at vide
Aliquat 336, TRC
Artikelnummer. 30323353
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30323353 10 g
1 options
Artikelnummer. 30323353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA53595010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aliquat 336
CAS 63393-96-4
Molekylær formel (R3NCH3)Cl
Mængde 10 g
Synonym 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride