Få mere at vide
Alifatisk kulbrintestandard 986 1000 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexatriacontane 1000 μg/mL∣n-Nonadecane 1000 μg/mL∣n-Nonane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL |