Få mere at vide
Invitrogen™ Aliphatic Amine Latex Beads, 2 % w/v, 2μ m
Artikelnummer. 11594087
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11594087
Brand: Invitrogen™ A37366
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Denne alifatiske aminlatex har en høj tæthed af amingrupper knyttet til enden af en alifatisk seks-carbon spacer-arm. Dette produkt kan bruges til kovalent at koble proteiner. Placering af aminen for enden af afstandsarmen minimerer vanskeligheder med sterisk hindring og konformation, da gruppen har større frihed til at rotere. Derudover forbedrer afstandsarme kinetikken af latexagglutinationsreaktioner. Partiklerne stabiliseres af de positivt ladede amingrupper under lave til neutrale pH-betingelser. Pas på ikke at bruge dem under høj pH.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
  • 25 størrelser at vælge imellem —0,02 mikron til 16 mikron
  • 20 forskellige overflader —til klar konjugering til stort set ethvert materiale
  • Ultraclean uden —overfladeaktive stoffer
  • Forskellige mængder —fra milliliter til 500-liters mængder
Nøgleanvendelser af mikrosfærer
  • Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
  • Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
  • Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig
Hvis du ikke kan se den mikrosfære, du leder efter, på vores lagerliste, laver vi en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.02w/v
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Oversigt Aliphatic Amine Latex Beads, 15mL, 2% w/v Concentration, 2μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, Super Active Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials S
Farve White
Til brug med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Materiale Polystyren
Produkttype Latex perler
Format Suspension
Emballage 1 Each
Parkeringsplads 17 A2/NH2 (Amino Group), 97 A2/COOH (Carboxyl Group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1.591 at 20°C
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overflademodifikation Alifatisk amin
Volumen (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) middelværdi 2 μm
Diameter (metrisk) 2μ m