missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alimemazine hemitartrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alimemazine hemitartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4330-99-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22N2S.1/2C4H6O6 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Trimeprazine hemitartrate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (267.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (80.32 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?