Få mere at vide
Invitrogen™ Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til UV-lasere, 6.0μ m
Artikelnummer. 15393966
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15393966 3 ml 3ml
1 options
Artikelnummer. 15393966 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A16505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3620.00 DKK
    2714.65 DKK / 3ml
    Spare 905.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til UV-lasere, 6.0μ m
Molecular Probes™ AlignFlow™ flowcytometri alignment perler er pålidelige referencer til justering, fokusering og kalibrering af flowcytometre. μDe 6,0 m AlignFlow™ Flowcytometrijusteringsperler til UV-lasere er fluorescerende farvestof-infunderede mikrosfærer, der er optimalt exciterbare –mellem 350 370 nm med emission i området 400 470 –nm, men som også kan exciteres af en violet laser.
Se oplysninger for alle flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
AlignFlow™ perler giver:
  • Ensartethed —meget lav FSC CV og intensitet CV
  • Konsistens i produktionen, der skaber ideelle referencestandarder
  • Tillid gennem pålidelig, optimal instrumentydelse
  • Kompatibilitetsbrug —med ethvert instrument
    De AlignFlow™ perler er meget ensartede med hensyn til størrelse og fluorescensintensitet, hvilket resulterer i lav FSC CV og intensitet CV . Perlerne tilnærmer størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver og tillader kalibrering af flowcytometerets laserkilde, ’optik og strømflow uden at spilde værdifuldt og følsomt eksperimentelt materiale.
    Perlemærkning
    Som med alle vores flowcytometri standard mikrosfærer, er AlignFlow™ perlerne farves indvendigt i stedet for på overfladen. Farvestofferne er derfor isoleret fra miljøinteraktioner, der kan forårsage variabel fluorescensoutput, hvilket resulterer i fremragende signalstabilitet. Disse fluorescerende polystyren-mikrosfærer leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i tre farver (UV, blå, rød) og to størrelser (2,5 m, 6,0 μm), μder matcher din laser.
    Bemærkninger:
    De AlignFlow™ flowcytometri-referenceperler leveres i opdateret emballage, der inkluderer en hurtig reference-etiket, der sætter nøgleoplysninger til produktbrug lige ved hånden.
    Disse perler erstatter tidligere AlignFlow™ flowcytometri referenceperleprodukter. Dette særlige produkt erstatter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, til UV-excitation (A7305).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas af Alignflow™ perler (1,5 ml pr. hætteglas). Opbevares ved 2 –8 °C.
    Emission UV
    Format Affjedring
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Mængde 3 ml
    Detektionsmetode Fluorescens
    Pletkonfiguration Kerne
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje AlignFlow
    Produkttype Justeringsperler