Få mere at vide
Invitrogen™ Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til blå lasere, 6.0μ m
Description
Molecular Probes™ AlignFlow™ flowcytometri alignment perler er pålidelige referencer til justering, fokusering og kalibrering af flowcytometre. μDe 6,0 m Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til blå lasere er fluorescerende farvestof-infunderede mikrosfærer, der er exciterbare ved 488 nm med emission i området 515 660 –nm.
Se oplysninger for alle flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
AlignFlow™ perler giver:
Ensartethed —meget lav FSC CV og intensitet CV
Konsistens i produktionen, der skaber ideelle referencestandarder
Tillid gennem pålidelig, optimal instrumentydelse
Kompatibilitetsbrug —med ethvert instrument
De AlignFlow™ perler er meget ensartede med hensyn til størrelse og fluorescensintensitet, hvilket resulterer i lav FSC CV og intensitet CV . Perlerne tilnærmer størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver og tillader kalibrering af flowcytometerets laserkilde, ’optik og strømflow uden at spilde værdifuldt og følsomt eksperimentelt materiale.
Perlemærkning
Som med alle vores flowcytometri standard mikrosfærer, er AlignFlow™ perlerne farves indvendigt i stedet for på overfladen. Farvestofferne er derfor isoleret fra miljøinteraktioner, der kan forårsage variabel fluorescensoutput, hvilket resulterer i fremragende signalstabilitet. Disse fluorescerende polystyren-mikrosfærer leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i tre farver (UV, blå, rød) og to størrelser (2,5 m, 6,0 μm), μder matcher din laser.
Bemærkninger:
De AlignFlow™ flowcytometri-referenceperler leveres i opdateret emballage, der inkluderer en hurtig reference-etiket, der sætter nøgleoplysninger til produktbrug lige ved hånden.
Disse perler erstatter tidligere AlignFlow™ flowcytometri referenceperleprodukter. Dette særlige produkt erstatter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, til 488 excitation (A7303).
Se oplysninger for alle flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
AlignFlow™ perler giver:
De AlignFlow™ perler er meget ensartede med hensyn til størrelse og fluorescensintensitet, hvilket resulterer i lav FSC CV og intensitet CV . Perlerne tilnærmer størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver og tillader kalibrering af flowcytometerets laserkilde, ’optik og strømflow uden at spilde værdifuldt og følsomt eksperimentelt materiale.
Perlemærkning
Som med alle vores flowcytometri standard mikrosfærer, er AlignFlow™ perlerne farves indvendigt i stedet for på overfladen. Farvestofferne er derfor isoleret fra miljøinteraktioner, der kan forårsage variabel fluorescensoutput, hvilket resulterer i fremragende signalstabilitet. Disse fluorescerende polystyren-mikrosfærer leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i tre farver (UV, blå, rød) og to størrelser (2,5 m, 6,0 μm), μder matcher din laser.
Bemærkninger:
De AlignFlow™ flowcytometri-referenceperler leveres i opdateret emballage, der inkluderer en hurtig reference-etiket, der sætter nøgleoplysninger til produktbrug lige ved hånden.
Disse perler erstatter tidligere AlignFlow™ flowcytometri referenceperleprodukter. Dette særlige produkt erstatter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, til 488 excitation (A7303).
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 6μ m |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 2 hætteglas af Alignflow™ perler (1,5 ml pr. hætteglas). Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Format | Affjedring |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Mængde | 3 ml |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Pletkonfiguration | Kerne |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | AlignFlow |
| Produkttype | Justeringsperler |