Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til blå lasere, 2.5μ m
Product Code. 15327370
Change view
Click to view available options
Mængde:
3 ml
Unit Size:
3ml
Product Code. Mængde Unit Size
15327370 3 ml 3ml
1 options
Product Code. 15327370 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A16500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til blå lasere, 2.5μ m
Molecular Probes™ AlignFlow™ flowcytometri alignment perler er pålidelige referencer til justering, fokusering og kalibrering af flowcytometre. μDe 2,5 m Alignflow™ Flowcytometrijusteringsperler til blå lasere er fluorescerende farvestof-infunderede mikrosfærer, der er exciterbare ved 488 nm med emission i området 515 660 –nm.
Se oplysninger for alle flowcytometrikalibrering og størrelsesreferenceperler.
AlignFlow™ perler giver:
  • Ensartethed —meget lav FSC CV og intensitet CV
  • Konsistens i produktionen, der skaber ideelle referencestandarder
  • Tillid gennem pålidelig, optimal instrumentydelse
  • Kompatibilitetsbrug —med ethvert instrument
    De AlignFlow™ perler er meget ensartede med hensyn til størrelse og fluorescensintensitet, hvilket resulterer i lav FSC CV og intensitet CV . Perlerne tilnærmer størrelsen, emissionsbølgelængden og intensiteten af mange biologiske prøver og tillader kalibrering af flowcytometerets laserkilde, ’optik og strømflow uden at spilde værdifuldt og følsomt eksperimentelt materiale.
    Perlemærkning
    Som med alle vores flowcytometri standard mikrosfærer, er AlignFlow™ perlerne farves indvendigt i stedet for på overfladen. Farvestofferne er derfor isoleret fra miljøinteraktioner, der kan forårsage variabel fluorescensoutput, hvilket resulterer i fremragende signalstabilitet. Disse fluorescerende polystyren-mikrosfærer leveres som suspensioner pakket i dråbehætteglas til praktisk dispensering og fås i tre farver (UV, blå, rød) og to størrelser (2,5 m, 6,0 μm), μder matcher din laser.
    Bemærkninger:
    De AlignFlow™ flowcytometri-referenceperler leveres i opdateret emballage, der inkluderer en hurtig reference-etiket, der sætter nøgleoplysninger til produktbrug lige ved hånden.
    Disse perler erstatter tidligere AlignFlow™ flowcytometri referenceperleprodukter. Dette særlige produkt erstatter AlignFlow™ Flowcytometrijusteringsperler, 2,5 m, μtil 488 excitation (A7302).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Diameter (metrisk) 2.5μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas af Alignflow™ perler (1,5 ml pr. hætteglas). Opbevares ved 2 –8 °C.
    Format Affjedring
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Mængde 3 ml
    Detektionsmetode Fluorescens
    Pletkonfiguration Kerne
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje AlignFlow
    Produkttype Justeringsperler