Få mere at vide
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 4 (N-terminal His-tag/WQ)
Artikelnummer. 13233149 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13233149 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13233149 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1281
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Få hurtig og effektiv ligeringsuafhængig kloning og stram regulering af genekspression i E. coli. med dette klonings- og ekspressionssystem.
aLICator LIC Cloning and Expression System er designet til hurtig og effektiv ligeringsuafhængig kloning og stram regulering af genekspression i E. coli . De pLATE bakterielle ekspressionsvektorer er designet til høje niveauer af målproteinekspression i samspil med minimal baggrundsekspression (uinduceret), hvilket tillader ekspression af proteiner, der er toksiske for E. coli -celler. For at strømline og lette processen med at indsætte kloning i ekspressionsvektoren, aLICator Systemet bruger retningsbestemt LIC-kloningsteknologi, en hurtig procedure, der giver høj kloningseffektivitet.
Det stramt regulerede udtryk og hurtige, effektive retningsbestemte kloning gør aLICator LIC Cloning and Expression System det bedste valg til rutinemæssig og toksisk genkloning og ekspression i E. coli .
Højdepunkter
  • Højeffektiv LIC-kloning
  • Tæt kontrol af genekspression
  • Højt udbytte udtryk
  • Alsidig -mærket eller ulagret proteinekspression med mulighed for fjernelse af tag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetode LIC Kloning
Format Sæt
Prøvetype PCR produkter
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje aLICator
Produkttype LIC klonings- og udtrykssæt
Promotor T7
Protein tag Hans tag (6x)
Mængde 20 reaktioner
Vektor plade