Få mere at vide
Thermo Scientific™ aLICator LIC kloning og udtrykssæt 1 (Alt-i-en/EK)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
aLICator LIC Cloning and Expression System er designet til hurtig og effektiv ligeringsuafhængig kloning og stram regulering af genekspression i E. coli . De pLATE bakterielle ekspressionsvektorer er designet til høje niveauer af målproteinekspression i samspil med minimal baggrundsekspression (uinduceret), hvilket tillader ekspression af proteiner, der er toksiske for E. coli -celler. For at strømline og lette processen med at indsætte kloning i ekspressionsvektoren, aLICator Systemet bruger retningsbestemt LIC-kloningsteknologi, en hurtig procedure, der giver høj kloningseffektivitet.
Det stramt regulerede udtryk og hurtige, effektive retningsbestemte kloning gør aLICator LIC Cloning and Expression System det bedste valg til rutinemæssig og toksisk genkloning og ekspression i E. coli .
Højdepunkter
- Højeffektiv LIC-kloning
- Tæt kontrol af genekspression
- Højt udbytte udtryk
- Alsidig -mærket eller ulagret proteinekspression med mulighed for fjernelse af tag
Spezifikation
Spezifikation
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Kloningsmetode | LIC Kloning |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Til brug med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 30 reaktioner |
| Produktlinje | aLICator |
| Produkttype | LIC klonings- og udtrykssæt |
| Promotor | T7 |
| Protein tag | Hans tag (6x) |
| Mængde | 30 reaktioner |
| Mehr anzeigen |