Få mere at vide
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 2 (N-terminal His-tag/EK)
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
aLICator LIC Cloning and Expression System er designet til hurtig og effektiv ligeringsuafhængig kloning og stram regulering af genekspression i E. coli . De pLATE bakterielle ekspressionsvektorer er designet til høje niveauer af målproteinekspression i samspil med minimal baggrundsekspression (uinduceret), hvilket tillader ekspression af proteiner, der er toksiske for E. coli -celler. For at strømline og lette processen med at indsætte kloning i ekspressionsvektoren, aLICator Systemet bruger retningsbestemt LIC-kloningsteknologi, en hurtig procedure, der giver høj kloningseffektivitet.
Det stramt regulerede udtryk og hurtige, effektive retningsbestemte kloning gør aLICator LIC Cloning and Expression System det bedste valg til rutinemæssig og toksisk genkloning og ekspression i E. coli .
Højdepunkter
- Højeffektiv LIC-kloning
- Tæt kontrol af genekspression
- Højt udbytte udtryk
- Alsidig -mærket eller ulagret proteinekspression med mulighed for fjernelse af tag
Spécification
Spécification
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Kloningsmetode | LIC Kloning |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Til brug med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | aLICator |
| Produkttype | LIC klonings- og udtrykssæt |
| Promotor | T7 |
| Protein tag | Hans tag (6x) |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.