Få mere at vide
Lauda™ Algizid Aquastab
Artikelnummer. 15525590
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15525590 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15525590 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. LZB 929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.59 DKK
    231.35 DKK / 100ml
    Spare 18.24 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Algizid Aquastab til algekontrol i vandbade.
  • Meget effektivt algebekæmpelsesmiddel kun til brug med vand i badermostater
  • Med dette medium holdes den bakteriostatiske og fungistatiske belastning af vandet lav
Tekniske data
Farve Blå, klar
Oversigt Sammensætning: 2% poly(dimethylimino)-2-hydroxy-1,3-propandiylchlorid
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Temperaturområde 5 °C til 90 °C
Produktidentifikator
  • Algizid Aquastab
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald ogproblemaffald.