Få mere at vide
Alginsyre, TRC
Artikelnummer. 17919104
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17919104 1 g
1 options
Artikelnummer. 17919104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5330001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid
CAS 9005-32-7
Molekylær formel [C6H8O6]n
Mængde 1 g
Synonym A 2830-9, A 7003, Acid Algin G 2, Alginate 8, Alginate LV, Cecalgum S 500, Duck Acid A, Duckacid X 2787, E 400, Grindsted PH 060, Inagel GS 30, Kelacid, Kimica Acid, Kimica Acid G, Kimica Acid R 1, Laminal, Lamitex LV, Landalgine, MediAlg MG 17, Medialg MG 5, Medisorb A, Norgine, Protacid F 120, Protanal Rf 5650, Protanal Sf 120RB, Satialgin S 1100, Satialgine, Satialgine GCF 645, Satialgine H 8, Snow Acid Algin G, Verdyol Super
InChI formel InChI=1S/C14H22O13/c1-23-7-3(15)6(18)14(27-9(7)11(19)20)25-8-4(16)5(17)13(24-2)26-10(8)12(21)22/h3-10,13-18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,13-,14-/m1/s1
IUPAC navn (2S,3S,4R,5S,6R)-3-(((2R,3S,4R,5S,6R)-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylsyre