Få mere at vide
Alginsyre
Artikelnummer. 11458207
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458207 100 g 100g
11468207 500 g 500g
11478207 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17582.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
En ligekædet, hydrofil, kolloid polyuronsyreAlginsyre bruges som forstadie til fremstilling af natriumalginat, kaliumalginat og calciumalginat, som finder anvendelse i forskellige industrier såsom fødevarer, tekstiltryk og farmaceutiske produkter. Det fungerer som et tilsætningsstof i dehydrerede produkter såsom slankemidler. Det bruges også til fremstilling af papir og tekstiler. Det er aktivt involveret i vandtætning, brandsikringsstoffer. Det bruges som fortykningsmiddel i drikkevarer, is og kosmetik. Det spiller en vigtig rolle som råmateriale til syntesen af propylenglycolalginat og polysaccharidsulfat. Det er også nyttigt at behandle og rense spildevand med stærk absorberbarhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-32-7
Molekylær formel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid
Smeltepunkt >300°C
Merck Index 14,242
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic