Få mere at vide
Alginsyre natriumsalt, meget lav viskositet
Artikelnummer. 11418497
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418497 100 g 100g
11428497 500 g 500g
11438497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.21 DKK
    322.65 DKK / 100g
    Spare 35.56 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Det er et hæmatologisk middel, lægemiddel, der virker på blod og bloddannende organer og dem, der påvirker det hæmostatiske system. natriumalginat er blevet brugt til kædestørrelse, pakning og trykning. Til tryk er det en ideel slags materiale med brede anvendelser i bomuld, uld, silke og syntetiske fibre. Natriumalginat er meget udbredt i fødevareindustrien, som det er hovedmaterialet i tang, syntetiske druer og syntetiske kirsebær, det tages som en stabilisator af is og isbar på grund af dens tætte organisation og langsomme opløsningshastighed. Det er også hovedmaterialet i det lækre kolde pulver og gelé. Som en stabilisator af kage (såsom småkager, brød, fine tørrede nudler, chokolade) og en polering af brød, kan natriumalginat holde småkagerne søde duftende og undgå at falde i stykker, og gøre nudlen glat og reducere brudforholdet mellem nudler og fragmentering af brød. Natriumalginat er også et godt fortykningsmiddel af marmelade, chilisauce, gelé, tomatketchup, fiskepasta, budding og salatsmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid sodium salt
Navn note Meget lav viskositet
Merck Index 14,241
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk