Få mere at vide
Alginsyre natriumsalt, teknisk kvalitet, TRC
Artikelnummer. 17949104
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949104 5 g
17938134 100 g
17917184 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17949104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5330055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6 H7 O6 Na)n
Molekylvægt (g/mol) 216.12
Synonym Algin, Sodium alginate
IUPAC navn natrium; (2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxylat.
SMIL [C@@H]1([C@@H]([C@H](O[C@H]([C@H]1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium alginate
Mængde 5 g
InChI formel InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1