Få mere at vide
Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11494751 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11494751 1 kg
11464751 100 g
11474751 250 g
11484751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215472491
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kilde: tang
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Navn note Viskositet (1 % vandig opløsning): 600-900 cps
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel (C6H7O6Na)n