Få mere at vide
Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11464751 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11464751 100 g
11474751 250 g
11484751 500 g
11494751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215472480
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kilde: tang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Navn note Viscosity (1% aq. solution): 600-900 cps
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel (C6H7O6Na)n