Få mere at vide
Alginic acid sodium salt, low viscosity
Artikelnummer. 11420828
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420828 500 g 500g
11410828 100 g 100g
11430828 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25266.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Et gelerende polysaccharid ekstraheret fra kæmpe brun tang, det er nyttigt i viskositetsundersøgelser Alginsyrenatriumsalt bruges i vid udstrækning i fødevareindustrien som smagsfrit tyggegummi, der øger viskositeten og fungerer som en emulgator. Det finder anvendelse som et fortykningsmiddel til reaktive farvestoffer, som bruges til tekstiltryk og jetprintning af tæpper. Det bruges som tabletter med fordøjelsesbesvær og til fremstilling af tandaftryk. Som en polymer kombineres den med chitosan for at syntetisere et biologisk nedbrydeligt porøst stillads, som er nyttigt til vævstekniske anvendelser. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof og bruges til produktion af gel-lignende fødevarer såsom bagning. Det bruges også til at indkapsle midler af mikropartikler af beta-galactosidae og til fremstilling af alginathydrogeler med afstembare mekaniske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid sodium salt
Navn note low viscosity
Merck Index 14,241
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroscopic