Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity |
| Navn note | Viskositet (1 % vandig opløsning): <300 cps |
| CAS | 9005-38-3 |
| Farve | Hvid til cremet |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Molekylær formel | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
| Lineær formel | (C6H7O6Na)n |
| Synonym | Sodium alginate |