Få mere at vide
Alginsyre, natriumsalt, lav viskositet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11434761 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434761 1 kg 1kg
11414761 250 g 250g
11424761 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434761 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215472591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 DKK
    2954.14 DKK / 1kg
    Spare 150.86 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kilde: tang
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Navn note Viskositet (1 % vandig opløsning): <300 cps
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel (C6H7O6Na)n