Få mere at vide
Alginsyre, natriumsalt, lav viskositet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11414761 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414761 250 g 250g
11424761 500 g 500g
11434761 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414761 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215472583
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kilde: tang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Navn note Viscosity (1% aq. solution): <300cps
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >98%
Lineær formel (C6H7O6Na)n