Få mere at vide
Alginsyre natriumsalt, høj viskositet
Artikelnummer. 15474369
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474369 100 g 100g
15484369 250 g 250g
15494369 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61887.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.96 DKK
    503.65 DKK / 100g
    Spare 55.31 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Et geléerende polysaccharid udvundet fra kæmpe brun tang, nyttigt i viskositetsstudier | CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Et gelerende polysaccharid ekstraheret fra kæmpe brun tang, nyttigt i viskositetsundersøgelser Alginsyrenatriumsalt bruges i vid udstrækning i fødevareindustrien som smagsfrit tyggegummi, hvilket øger viskositeten og som emulgator. Det finder anvendelse som fortykningsmiddel til reaktive farvestoffer, som bruges i tekstil serigrafi og tæppe jet-print. Det er brugt fordøjelsesbesvær tabletter og fremstilling af tandaftryk. Som en polymer kombineres den med chitosan for at syntetisere et biologisk nedbrydeligt porøst stillads, som er nyttigt til vævstekniske applikationer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof og er involveret i produktionen af gel-lignende fødevarer såsom bagere. Det anvendes som fortykningsmiddel til reaktive farvestoffer ved tekstiltryk og tæppestråletryk. Det bruges også som indkapslingsmidler af mikropartikler af beta-galactosidae og til fremstilling af alginathydrogeler med afstembare mekaniske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et gelatinerende polysaccharid ekstraheret fra gigantisk brun tang, nyttigt i viskositetsundersøgelser Alginsyrenatriumsalt bruges i vid udstrækning i fødevareindustrien som smagsfrit tyggegummi, hvilket øger viskositeten og som emulgator. Det finder anvendelse som fortykningsmiddel til reaktive farvestoffer, som bruges i tekstil serigrafi og tæppe jet-print. Det er brugt fordøjelsesbesvær tabletter og fremstilling af tandaftryk. Som en polymer kombineres den med chitosan for at syntetisere et biologisk nedbrydeligt porøst stillads, som er nyttigt til vævstekniske applikationer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof og er involveret i produktionen af gel-lignende fødevarer såsom bagere. Det anvendes som fortykningsmiddel til reaktive farvestoffer ved tekstiltryk og tæppestråletryk. Det bruges også som indkapslingsmidler af mikropartikler af beta-galactosidae og til fremstilling af alginathydrogeler med afstembare mekaniske egenskaber.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid sodium salt
Navn note høj viskositet
Farve Hvid
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,241
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol, kloroform og ether.
Fysisk form Pulver