Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alginsyre, natriumsalt
Artikelnummer. 10215710 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
5g
Artikelnummer. 10215710
Brand: Thermo Scientific Chemicals 177775000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL nummer MFCD00081310
Synonym Algin, Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid, sodium salt
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske