Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alginsyre, natriumsalt
Artikelnummer. 10062400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062400 250 g Plastflaske 250g
10521631 5 g Glasflaske 5g
10215710 500 g Plastflaske 500g
11936991 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10062400 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 177772500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 250g
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-38-3
Molekylær formel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL nummer MFCD00081310
Synonym Algin, Sodium alginate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid, sodium salt
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske