Få mere at vide
Alginic Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11434751 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11434751 500 g
1 options
Artikelnummer. 11434751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215472290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-32-7
Molekylær formel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic Acid
Navn note Kilde: tang
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde >98%
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver