Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alginsyre
Artikelnummer. 10521311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521311 100 g Plastflaske 100g
10207463 500 g Plastflaske 500g
10155263 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521311 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 270581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.13 DKK
    338.65 DKK / 100g
    Spare 37.48 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-32-7
Molekylær formel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid
Smeltepunkt >300 °C
Farve Beige til hvid
Antændelsesrest 4% maksimalt.
Tab ved tørring 15% maks. (2 g, 105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,235
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i varmt vand; uopløselig i organiske opløsningsmidler; opløses langsomt i opløsninger af natriumcarbonat, natriumhydroxid og trinatriumphosphat
Procent renhed 19 til 25% (carboxylgrupper) (på tørret stof)
Fysisk form Pulver