Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alginsyre
Artikelnummer. 10207463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10207463
Brand: Thermo Scientific Chemicals 270585000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-32-7
Molekylær formel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alginic acid
Smeltepunkt >300°C
Farve Beige til hvid
Antændelsesrest 4% max.
Tab ved tørring 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15,235
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Procent renhed 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Fysisk form Pulver