Få mere at vide
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-brønd, 3D kultursystem, flad bund mikroplade
Mængde:
1 x 96 brønds plade
5 x 96 brønds plader
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
AlgiMatrix™ 3D Culture System er det første brugervenlige ikke-dyreafledte biostillads til tredimensionel (3D) cellekultur. AlgiMatrix™ 3D Culture System skaber et cellekulturmodelsystem, der i højere grad afspejler normal cellemorfologi og adfærd, for at imødekomme forskernes krav til 3D-cellekultur inden for områder som toksikologi, lægemiddeludvikling, cancer- og stamcelleforskning, udvikling og morfogenese, vævs- og organteknologi, hjertesygdomme, diabetes og Alzheimers sygdom.
AlgiMatrix™ 3D Culture System leveres i et 96-brønds format, der passer godt ind i arbejdsgangen for både lavere- og højere-throughput-brugere. Forskere kan inokulere celler direkte i de sterile mikrotiterplader, der er præfyldt med frysetørret alginatsvamp, uden at der kræves forbehandlinger eller forberedelser. Kombinationen af bekvemmelighed, høj kapacitet og mikroskopisk visualisering gør AlgiMatrix™ 3D Culture System en ideel løsning til bred grundlæggende forskning og lægemiddelopdagelse.
Ansøgninger :
AlgiMatrix™ 3D Culture System er velegnet til mange cellebaserede screeninger, lægemiddelopdagelse og humane celleterapiprocedurer, herunder multicellulære tumorsfæroideassays (MCTS), 1 hepatocyt 2-4 og kardiomyocyt organogenese undersøgelser, 5 co-kultur undersøgelser, 6 high-throughput lægemiddel screening assays, 1 og 3differentiering af embryoniske stamceller. 7 Hvert parti er ydelses- og kvalitetstestet i et cellebaseret toksicitetsassay.
Opbevaring :
Stuetemperatur.
Referencer :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Bioteknologi& Bioteknik 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Bioteknologi& Bioengineering 88, 313.
AlgiMatrix™ 3D Culture System leveres i et 96-brønds format, der passer godt ind i arbejdsgangen for både lavere- og højere-throughput-brugere. Forskere kan inokulere celler direkte i de sterile mikrotiterplader, der er præfyldt med frysetørret alginatsvamp, uden at der kræves forbehandlinger eller forberedelser. Kombinationen af bekvemmelighed, høj kapacitet og mikroskopisk visualisering gør AlgiMatrix™ 3D Culture System en ideel løsning til bred grundlæggende forskning og lægemiddelopdagelse.
Ansøgninger :
AlgiMatrix™ 3D Culture System er velegnet til mange cellebaserede screeninger, lægemiddelopdagelse og humane celleterapiprocedurer, herunder multicellulære tumorsfæroideassays (MCTS), 1 hepatocyt 2-4 og kardiomyocyt organogenese undersøgelser, 5 co-kultur undersøgelser, 6 high-throughput lægemiddel screening assays, 1 og 3differentiering af embryoniske stamceller. 7 Hvert parti er ydelses- og kvalitetstestet i et cellebaseret toksicitetsassay.
Opbevaring :
Stuetemperatur.
Referencer :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Bioteknologi& Bioteknik 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Bioteknologi& Bioengineering 88, 313.
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Med låg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 5/Pk. |
| Produktlinje | Algimatrix |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | AlgiMatrix 3D kultursystem |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |