missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Algestone, TRC

Artikelnummer. 30136270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136270 500 mg
30009574 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA532030500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 595-77-7
Molekylær formel C21 H30 O4
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Synonym (16α)-16,17-Dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-dihydroxy- (8CI), 16α,17-Dihydroxyprogesterone, 16α,17α-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17α-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnen-16α,17α-diol-3,20-dione, Alfasone, Algestone, Alphasone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-17-acetyl-16,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Algestone
Analyt- eller komponentnavne Algestone
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 346.2144
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.