Få mere at vide
Algestone Acetophenide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Algestone Acetophenide |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 448.2614 |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.59 |