missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Algestone Acetophenide, TRC

Artikelnummer. 17913075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913075 5 g
17960655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17913075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5320405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24356-94-3
Molekylær formel C29 H36 O4
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-phenylethylidene]bis(oxy)]-, (16α)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, [16α(R)]-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone, (R)- (8CI)∣2H-Naphth[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv.∣Algestone acetophenide∣Alphasone acetophenide∣Deladroxone∣Dihydroxyprogesterone acetophenide∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣2H-Naphth[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv.∣Algestone acetophenide∣Alphasone acetophenide∣Deladroxone∣Dihydroxyprogesterone acetophenide∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-phenylethylidene]bis(oxy)]-, (16alpha)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, [16alpha(R)]-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone, (R)- (8CI)

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Algestone Acetophenide
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room Temperature
Formel vægt 448.2614
Molekylvægt (g/mol) 448.59, 448.60
InChI nøgle AHBKIEXBQNRDNL-JRLVXNONSA-N
SMIL CC(=O)[C@@]12OC(C)(O[C@@H]1C[C@H]1C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)[C@H]3CCC21C)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2S,4R,8S,12S)-8-acetyl-6,9,13-trimethyl-6-phenyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icos-17-en-16-one
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.