Få mere at vide
Alfuzosin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Alfuzosin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O4/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23) |
| Formel vægt | 389.2063 |