Få mere at vide
Alfuzosin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488398 10 mg
16474287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0192
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alfuzosin
CAS 81403-80-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H27N5O4
Mængde 10 mg
Synonym SL 77499
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM)
SMIL O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C
Molekylvægt (g/mol) 389.45
Formel vægt 389.45
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid