Få mere at vide
Alfuzosin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17951436
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951436 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1004.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Alfuzosin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alfuzosin Hydrochloride
CAS 81403-68-1
Analyt- eller komponentnavne Alfuzosin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
SMIL Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
IUPAC navn N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolin-2-carboxamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 425.91
Mængde 250 mg
Formel vægt 425,183 g/mol