missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfuzosin EP Impurity D (as Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Alfuzosin EP Impurity D (as Dihydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2732347-83-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N5 O2 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP), Alfuzosin Imp. D (EP), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Alfuzosin Impurity D as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN |
| IUPAC navn | 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-2-N-methylquinazoline-2,4-diamine;dihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?