Få mere at vide
(±)-Alfuzosin-d7 HCl (tetrahydrofuroyl-d7), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alfuzosin-D7 (tetrahydrofuranyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 1276197-14-8 |
| Molekylær formel | C19 D7 H20 N5 O4 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriooxolane-2-carboxamide hydrochloride, (±)-Alfuzosin-d7 HCl (tetrahydrofuroyl-d7), N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride, Alfuzosin-d7 hydrochloride, Alfuzosin-D7 (tetrahydrofuranyl-D7) hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H/i4D2,6D2,9D2,14D; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])OC([2H])(C(=O)NCCCN(C)c2nc(N)c3cc(OC)c(OC)cc3n2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriooxolane-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.9529 |
| Formel vægt | 432.2269 |