Få mere at vide
Alfacalcidol, MedChemExpress
Beskrivelse
Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alfacalcidol |
| CAS | 41294-56-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H44O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-hydroxycholecalciferol 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.80 mM) |
| SMIL | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.64 |
| Vis mere |