Få mere at vide
Alfacalcidol-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479047 5 mg
16441509 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15332
MedChemExpress Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.
Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alfacalcidol-d6
CAS 1641940-94-4
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C27H38D6O2
Farve White
SMIL O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 406.67
Mængde 5 mg
Formel vægt 406.67
Procent renhed 98.0%